1,3,5-Tri-O-benzoyl-α-D-ribofuranose, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
1,3,5-Tri-O-benzoyl-α-D-ribofuranose, 1,3,5-Tri-O-benzoyl-a-D-ribofuranose
0215396801
ICNA0215396801EA
31
EUR
ICNA0215396801
1,3,5-Tri-O-benzoyl-α-D-ribofuranose, weißes Pulver
1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose
Starting material for nucleosides.
Soluble in CHCl₃ (50 mg/ml-clear, colorless solution)
Formel:
C₂₆H₂₂O₈ Molecular Weight: 462,45 g/mol |
MDL:
MFCD00080818 CAS-Nummer: 22224-41-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
Melting Point | 132 - 142 °C |
Optical Rotation (c=1, CHCl₃) | +85° ± 5° |