Methyl myristoleate ≥99%, Flüssigkeit
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Myristoleic Acid Methyl Ester, Methyl cis-9-tetradecenoate
0215576150
0215576180
0215576190
ICNA0215576150EA
70.2
EUR
ICNA0215576150
ICNA0215576180
ICNA0215576190
Methyl myristoleate ≥99%, Flüssigkeit
Methyl myristoleate
Sealed ampule
Formel:
C₁₅H₂₈O₂ Molecular Weight: 240.387 g/mol |
MDL:
MFCD00056299 CAS-Nummer: 56219-06-8 |