Nordihydroguajaretsäure, weißes Pulver

Lieferant: MP Biomedicals
Achtung

0215594490
ICNA0215594490EA 49.8 EUR
ICNA0215594490
Nordihydroguajaretsäure, weißes Pulver
Nordihydroguajaretsäure

Inhibitor of lipoxygenases


Inhibitor of lipoxygenases


Soluble in ethanol (5% w/v), methanol, ether, glycol, PEG; insoluble in water


Bitte beachten Research Use Only (RUO).

Formel: C₁₈H₂₂O₄
Molecular Weight: 302,37 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00002206
CAS-Nummer: 500-38-9
EINECS: 207-903-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity Test Passes
Melting Point 182 - 192 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR