Sulfamethoxypyridazin, Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: 4-Amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
0215671225
ICNA0215671225EA 89.8 EUR
ICNA0215671225
Sulfamethoxypyridazin, Pulver
Sulfamethoxypyridazin
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Molecular Weight: 280,3 g/mol
MDL: MFCD00057372
CAS-Nummer: 80-35-3