3-Methylcyclopentadecanon ≥95%, Flüssigkeit
Lieferant: MP Biomedicals
0215918690
0215918680
0215918683
ICNA0215918690EA
483
EUR
ICNA0215918690
ICNA0215918680
ICNA0215918683
3-Methylcyclopentadecanon ≥95%, Flüssigkeit
3-Methylcyclopentadecanon
Insoluble in water. Soluble in ethanol (25 mg/ml) and acetone.
Formel:
C₁₆H₃₀O |
MDL:
MFCD00211114 CAS-Nummer: 541-91-3 |