Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) ≥90%, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
0219123090
0219123091
0219123080
0219123083
ICNA0219123090EA
142
EUR
ICNA0219123090
ICNA0219123091
ICNA0219123080
ICNA0219123083
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) ≥90%, weißes Pulver
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA. A potent vasodilator. Induces contractile responses in some tissues.
Soluble in water (50 mg/ml - clear colourless solution).
Formel:
C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00044310 CAS-Nummer: 19817-92-6 EINECS: 243-347-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
Purity | ≥90% |
OD250/OD260 | 0,75 ± 0,05 |
OD280/OD260 | 0,40 ± 0,05 |