di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥99,0%, Pulver ACS
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxalsäure Ammoniumsalz Monohydrat, Oxalsäure Diammoniumsalz Monohydrat, Ethandisäure Diammoniumsalz Monohydrat
0219140891
0219140880
0219140890
ICNA0219140891EA
161
EUR
ICNA0219140891
ICNA0219140880
ICNA0219140890
di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥99,0%, Pulver ACS
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Chloride ≤0,002%
Iron ≤2 ppm
sulphate ≤0,002%
Formel:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 70 °C Dichte: ∼1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149694 CAS-Nummer: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00541 |
Spezifikation Testergebnisse
Synonyms | Ethanedioic Acid Monohydrate; Oxalic acid diammonium salt |
Form | White Powder |
Storage | Store at room temperature (15 to 30 °C) |
Heavy Metals | ≤5 ppm |
Insoluble Matter | ≤0,005% |
Residue on Ignition | ≤0,02% |
Chloride | ≤0.002% |
Iron | ≤2 ppm |
Sulphate | ≤0.002% |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...