Benzoesäure ≥99,5%, Pulver ACS
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
0219141290
0219141291
0219141280
ICNA0219141290EA
79.8
EUR
ICNA0219141290
ICNA0219141291
ICNA0219141280
Benzoesäure ≥99,5%, Pulver ACS
Benzoesäure
Insoluble in methanol.
Insoluble in methanol: ≤0,005%
Chlorine compounds: ≤0,005%
Sulphur compounds: ≤0,002%
Formel:
C₇H₆O₂ Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 121…123 °C Dichte: 1,316 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002398 CAS-Nummer: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 REACH: 01-2119455536-33 Merck Index: 13,01092 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Form | White Powder |
Storage | Store at room temperature (15 to 30 °C) |
Heavy Metals | ≤5 ppm |
Residue on Ignition | ≤0,005% |
Freezing Point | 122 to 123 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...