Benzoesäure ≥99,5%, Pulver ACS

Lieferant: MP Biomedicals
Achtung

0219141290 0219141291 0219141280
ICNA0219141290EA 79.8 EUR
ICNA0219141290 ICNA0219141291 ICNA0219141280
Benzoesäure ≥99,5%, Pulver ACS
Benzoesäure

Insoluble in methanol.


Insoluble in methanol: ≤0,005%
Chlorine compounds: ≤0,005%
Sulphur compounds: ≤0,002%

Formel: C₇H₆O₂
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Dichte: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals ≤5 ppm
Residue on Ignition ≤0,005%
Freezing Point 122 to 123 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR