di-Natriumoxalat ≥99,5%, Pulver ACS
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
0219143991
0219143980
0219143990
ICNA0219143991EA
251
EUR
ICNA0219143991
ICNA0219143980
ICNA0219143990
di-Natriumoxalat ≥99,5%, Pulver ACS
di-Natriumoxalat
Soluble in water.
Chloride ≤0,002% ; sulphate ≤0,002% ; Ammonium ≤0,002%; Potassium ≤0,005%
Formel:
Na₂C₂O₄ Schmelzpunkt: 250…270 °C Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012465 CAS-Nummer: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Merck Index: 13,08723 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | ≥99.5% |
Insoluble Matter | ≤0.005% |
Loss on Drying | ≤0.01% |
Neutrality | Passes |
Chloride ; | ≤0.002% |
Sulfate | ≤0.002% |
Ammonium | ≤0.002% |
Heavy Metals | ≤0.002% |
Iron | ≤0.001% |
Potassium | ≤0.005% |
Substances Darkened by Hot Sulfuric Acid | Passes |