di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat ≥98%, weißes kristallines Pulver ACS

Lieferant: MP Biomedicals

02191441.1 02191441.5
ICNA02191441.1EA 23.4 EUR
ICNA02191441.1 ICNA02191441.5
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat ≥98%, weißes kristallines Pulver ACS
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Formel: HNa₂O₄P·7H₂O
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149180
CAS-Nummer: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Purity ≥98%
pH (5% aq soln) 8.7 - 9.3
Insoluble Matter ≤0,005%
Heavy Metals ≤0,001%
Chloride ≤0,001%
Sulphate (SO4) ≤0,005%
Iron (Fe) ≤0,001%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR