D(+)-Glucose, weißes Pulver, Molekularbiologische Qualität
Lieferant: MP Biomedicals
0219402483
0219402491
ICNA0219402483EA
27
EUR
ICNA0219402483
ICNA0219402491
D(+)-Glucose, weißes Pulver, Molekularbiologische Qualität
D(+)-Glucose
D-(+)-Glucose is ideal as a culture media component.
Bitte beachten Research use only (RUO).
Formel:
C₆H₁₂O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148912 CAS-Nummer: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
FTIR | Conforms to Standard |
Optical Rotation (c=10, Water, NH4OH) | +52,5 ± 5° |
Moisture | Report Result |