L(+)-Cystein, weißes Pulver Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
0219464691 0219464625 0219464680 0219464690
ICNA0219464691EA 813 EUR
ICNA0219464691 ICNA0219464625 ICNA0219464680 ICNA0219464690
L(+)-Cystein, weißes Pulver Reagenz für die Zellkultur
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064306
CAS-Nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=2, 1N HCl)
7 - 13° pH (5% aq soln)
4-8