L(+)-Leucin
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
H-Leu-OH, (S)-(+)-α-Amino-γ-methylvaleriansäure, L-Leucin, (S)-(+)-Leucin, (S)-(+)-2-Amino-4-methylpentansäure
0219469483
ICNA0219469483EA
279
EUR
ICNA0219469483
L(+)-Leucin
L(+)-Leucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131,17 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002617 CAS-Nummer: 61-90-5 EINECS: 200-522-0 Merck Index: 14,05451 |