Vancomycin Hydrochlorid (aus Streptomyces orientalis)
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
02195540.1
02195540.2
0219554001
0219554005
ICNA02195540.1EA
69.6
EUR
ICNA02195540.1
ICNA02195540.2
ICNA0219554001
ICNA0219554005
Vancomycin Hydrochlorid (aus Streptomyces orientalis)
Vancomycin Hydrochlorid
Formel:
C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03613611 CAS-Nummer: 123409-00-7 |