Natriumdodecylsulfat (SDS) 20% in wässriger Lösung , 99.5%

Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr

0219895780 0219895790
ICNA0219895780EA 61.9 EUR
ICNA0219895780 ICNA0219895790
Natriumdodecylsulfat (SDS) 20% in wässriger Lösung , 99.5%
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Dichte: 1,03 g/mL (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR