D(+)-Glucose Monohydrat
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: Dextrose Monohydrat, Traubenzucker Monohydrat
0219901390
ICNA0219901390EA 155 EUR
ICNA0219901390
D(+)-Glucose Monohydrat
D(+)-Glucose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₆·H₂O
Molecular Weight: 198,17 g/mol
Schmelzpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149450
CAS-Nummer: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM