Baumwollsamenöl, Flüssigkeit
Lieferant: MP Biomedicals
0290141901
ICNA0290141901EA 77.3 EUR
ICNA0290141901
Baumwollsamenöl, Flüssigkeit
Cottonseed oil
Soluble in 400 mg plus 4 ml of chloroform - clear, faint yellow to yellow-green.
  • Iodine Value: 109 - 120
  • Saponification Number: 190-198 (Lit.)
Soluble in 400 mg plus 4 ml of chloroform - clear, faint yellow to yellow-green.
Dichte: 0,92 g/ml (25 °C) (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130872
CAS-Nummer: 8001-29-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Source Gossypium hirsutum
Myristic (C-14:0) 0,5 - 2,0%
Palmitic (C-16:0)% 17 - 29
Steric (C-18:0) 1,0 - 4,0%
Oleic (C-18:1) 13 - 44%
Linoleic (C-18:2) 40 - 63%
Linolenic (C-18:3) 0,1 - 2,1%
Iodine Value 109 - 120
Specific Gravity 0,915 - 0,921