Acrylamide/bis premix, 29:1
Lieferant: MP Biomedicals
04800657
ICNA04800657EA 71.2 EUR
ICNA04800657
Acrylamide/bis premix, 29:1
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Vormischung aus hochreinem Acrylamid mit dem Vernetzungsreagenz N,N'-Methylen-bis-Acrylamid, Endverhältnis 29:1.