Acrylamid/Bis-Acrylamid, LIQUI-GEL™ Lösung 40 % (19:1)
Lieferant: MP Biomedicals
04800803
ICNA04800803EA 250 EUR
ICNA04800803
Acrylamid/Bis-Acrylamid, LIQUI-GEL™ Lösung 40 % (19:1)
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Liqui-Gel ist eine 40 %ige (w/v) Lösung aus hochreinem Acrylamid und Bisacrylamid in entionisiertem Wasser. Das Gel entsteht durch Polymerisation des Acrylamidmonomers mit einem Comonomer, oft N,N'-Methylen-bis-acrylamid, das als Vernetzungsmittel fungiert, in Gegenwart freier Radikale oder eines photochemischen Initiators.
  • Klar und farblos
  • Wird in der Protein- und Nukleinsäureelektrophorese verwendet