Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch) 65% in Wasser, weicher Typ
Lieferant: MP Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecylbenzolsulfonsäure Natriumsalz (Isomerengemisch)
0520331125
ICNA0520331125EA
44.4
EUR
ICNA0520331125
Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch) 65% in Wasser, weicher Typ
Natriumdodecylbenzolsulfonat (Isomerengemisch)
Synonyms: Abeson Nam; Conoco C-50; Santomerse 3; Sulphramin 85; Dodecylbenzenesulphonic acid sodium salt; Dodecylbenzene sodium sulphonate.
Formel:
C₁₈H₂₉NaO₃S Molecular Weight: 348,48 g/mol |
MDL:
MFCD00011508 CAS-Nummer: 25155-30-0 UN: 3077 ADR: , |
Spezifikation Testergebnisse
Form | White creamy paste |
Detection method | FTIR |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...