Alizarin-Komplexon
Lieferant: MP Biomedicals
0520342901
ICNA0520342901EA
106
EUR
ICNA0520342901
Alizarin-Komplexon
Alizarin-Komplexon
Formel:
C₁₉H₁₅NO₈ Schmelzpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001202 CAS-Nummer: 3952-78-1 EINECS: 223-544-2 |