2-(2-Aminoethyl)pyridin
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: 2-(2-Pyridyl)ethylamin
0520936910
ICNA0520936910EA 149 EUR
ICNA0520936910
2-(2-Aminoethyl)pyridin
2-(2-Aminoethyl)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 49…50 °C (0,03 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006367
CAS-Nummer: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1