1-Pentanol ≥99,5%

Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr

Synonyme: 1-Pentylalkohol, n-Amylalkohol, Butylcarbinol, 1-Hydroxypentan

0521105780
ICNA0521105780EA 25 EUR
ICNA0521105780
1-Pentanol ≥99,5%
1-Pentanol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 137,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002977
CAS-Nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR