Kits zur Reinigung genomischer RNA, Fast RNA™ Pro Blue Kit
Lieferant: MP Biomedicals
116025050
ICNA116025050EA 286 EUR
ICNA116025050
Kits zur Reinigung genomischer RNA, Fast RNA™ Pro Blue Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das FastRNA® Pro Blue Kit wird verwendet, um die Gesamt-RNA aus grampositiven und gramnegativen Bakterien zu isolieren. Isolierte RNA ist für die RT-PCR-Analyse und andere nachgelagerte Anwendungen geeignet.
Mit dem FastPrep®-24- oder FastPrep® FP120-Instrument werden bis zu 10¹⁰ Zellen durch Lysing Matrix B in schlagfesten 2-ml-Röhrchen homogenisiert. Die Gesamt-RNA wird in die proprietäre, schützende RNApro™-Lösung freigesetzt.
Nur für Forschungszwecke.
Lieferumfang: Das Kit enthält RNApro™-Lösung (1×55 ml), DEPC-behandeltes H₂O (1×15 ml) und Lysing Matrix B (50×2 ml-Röhrchen).