Genomische DNA-Reinigungskits, Fast DNA™ Kit
Lieferant: MP Biomedicals
Das FastDNA™ Kit isoliert schnell und effizient hochwertige genomische DNA aus Pflanzen, Tieren, Bakterien, Hefen, Algen und Pilze mit Hilfe einer Silica-Spin-Filter-Methode. Es kann mit dem FastPrep®-24- oder FastPrep® FP120-Instrument verwendet werden, um DNA aus bis zu 200 mg fast jeder Probe in weniger als 30 Minuten zu lysieren und anschließend zu isolieren.
Lysing Matrix A und drei verschiedene chaotrope Puffer werden für die optimale Homogenisierung einer Vielzahl von Probentypen bereitgestellt. Die freigesetzte DNA wird durch ein GeneClean® SPIN-Verfahren auf Silikabasis gereinigt, wobei Filtereimer und Auffangröhrchen mitgeliefert werden, um die Flüssigkeitshandhabung zu vereinfachen. Isolierte DNA eignet sich für PCR-Analysen und andere nachgelagerte Anwendungen.
Lieferumfang: Das Kit enthält Lysing Matrix A (100 × 2 ml Röhrchen), ¼" Keramikkugeln (100 Kugeln), Binde-Matrix (66 ml), konzentriertes SEWS-M (12 ml), DES (25 ml), CLS VF (90 ml), PPS (25 ml), CLS-TC (110 ml) und CLS-Y (110 ml).