Nystatin
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
Synonyme: Fungicidin, Mycostatin
194534.5
ICNA194534.5EA 34 EUR
ICNA194534.5
Nystatin
Nystatin
Formel: C₄₇H₇₅NO₁₇
Molecular Weight: 926,09 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD25541651
CAS-Nummer: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0