Digitale Handmikroskope, Dino-Lite Wireless
Lieferant: Dino-Lite / IDCP B.V.
WF4515ZTL WF4915ZT WF4915ZTL WF4515ZT WF4115ZT WF4115ZTL
IDCPWF4515ZTLEA 929 EUR
IDCPWF4515ZTL IDCPWF4915ZT IDCPWF4915ZTL IDCPWF4515ZT IDCPWF4115ZT IDCPWF4115ZTL
Digitale Handmikroskope, Dino-Lite Wireless
Mikroskope
Diese Mikroskope aus der Dino-Lite Universal-Serie können über USB angeschlossen oder mit dem integrierten WF-20 Wireless-Adapter auch kabellos genutzt werden.
  • Kabel- und drahtlose Verbindung in nur einem Gerät
  • Mit verschiedenen Betriebssystemen kompatibel: iOS, Android oder Windows
  • USB 2.0, verbesserter 1,3 MP EDGE-Sensor
  • Integrierter Polarisator reduziert deutlich Reflexionen auf glänzenden oder reflektierenden Oberflächen
  • Umfangreiche Messfunktionen
  • Flexible LED control (FLC): Zusätzliche LED-Regelung über die mitgelieferte Software zur Anpassung der
More Product Information