Einhängethermostate, ICC 150 lite pro 20
Lieferant: IKA
10013221
IKAA10013221EA 2120 EUR
IKAA10013221
Einhängethermostate, ICC 150 lite pro 20
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Die kompakten Einhängethermostate der lite-Serie sind leistungsstark und hochwertig, mit Fokus auf wesentliche Grundfunktionen, hervorragende Leistung und effizienten Betrieb.
  • Max. Temperatur im Edelstahlbad (pro): 150 °C
ICC 150 lite eignet sich zum Temperieren von Flüssigkeiten bis 150 °C. Durch die integrierte Druck-/Saugpumpe kann ICC 150 lite für interne und externe Anwendungen eingesetzt werden.
Um Ihnen die Konfiguration Ihres Temperiersystems so komfortabel wie möglich zu machen, bietet IKA ‚anschlussfertige‘ Pakete mit allem notwendigen Zubehör an.
Lieferumfang: Packung enthält: ICC 150 lite Kompakt-Einhängethermostat, IB 20 pro Edelstahlbad (Größe L), BL.ICC lite Badbrücke, groß. Technische Daten beziehen sich auf das im Lieferumfang enthaltene Temperiergerät.