UTTD Control Life Science Solution Homogenisiersystem
Lieferant: IKA
10013296
IKAA10013296EA 1708 EUR
IKAA10013296
UTTD Control Life Science Solution Homogenisiersystem
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Das UTTD control Life Science-Lösungspaket wurde speziell zusammengestellt, um die kritischen Herausforderungen der Homogenisierung von Gewebe-, Knorpel- und Knochenproben zu meistern: homogene Zerkleinerung der Proben und Schutz vor Kreuzkontamination.
  • Einmalige Homogenisierung von Gewebeproben ohne Risiko einer Kreuzkontamination
Im Paket enthalten ist das leistungsstarke Homogenisiersystem ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control, das für den universellen Einsatz konzipiert wurde. In Kombination mit den patentierten DT-20 Einweg-Dispergierkammern mit 20 ml Volumen und Rotor-Stator-Element sorgt dieses System für eine optimale Probenzerkleinerung und eine schnelle und gleichmäßige Homogenisierung der Proben.
Die hermetisch verschließbaren Einwegprobenbehälter dienen gleichzeitig als Dispersionsgefäß, Lagereinheit und Transportbehälter. Sie reduzieren den Reinigungsaufwand deutlich und eliminieren systematisch Kreuzkontaminationen. Anwender profitieren von reduzierten Handlingkosten und einer geringeren Anzahl von Fehlanalysen. Über die durchstechbare Membran im Gefäßdeckel können Proben entnommen oder Medien zugegeben werden.
Lieferumfang: ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control, DT-20 Dispergiergefäß, 20 ml (25 Stk.)