UTTD Control Pharma Solution Homogenisierungssystem
Lieferant: IKA
10013297
IKAA10013297EA 1692 EUR
IKAA10013297
UTTD Control Pharma Solution Homogenisierungssystem
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Viele standardisierte Testverfahren in der Pharmaindustrie, wie die in offiziellen Kompendien beschriebenen Arzneibuchprüfungen (United States Pharmacopeia (USP 905), European Pharmacopoeia (PhEur 2.9.40) etc.), erfordern als ersten Schritt vor der weiteren Analyse das Zerkleinern und Auflösen von Tabletten. Zu den Herausforderungen bei der Probenvorbereitung zählen die Vermeidung von Kreuzkontaminationen zwischen Probenchargen, die aufwändige Reinigung und die oft geringen Probenmengen.
  • Zerkleinern und Auflösen von Tabletten für die anschließende Analyse
Im Paket enthalten ist das leistungsstarke Homogenisierungssystem ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control, das für den universellen Einsatz konzipiert wurde. In Kombination mit den Einweg-Mischgefäßen mit Reduktionsscheibe (DIS-300-S-M mit 300 ml Volumen) sorgt dieses System für optimales Zerkleinern und gründliches Auflösen von Tabletten und Kapseln in verschiedenen Lösungsmitteln.
Die hermetisch verschließbaren Einweg-Probenbehälter dienen gleichzeitig als Zerkleinerungsgefäß, Aufbewahrungseinheit und Transportbehälter. Sie reduzieren den Reinigungsaufwand deutlich und eliminieren systematisch Kreuzkontaminationen. Anwender profitieren von reduzierten Handlingkosten und einer geringeren Anzahl von Fehlanalysen. Über die durchstechbare Membran im Gefäßdeckel können Proben entnommen oder Medien zugegeben werden.
Lieferumfang: ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control, DIS-300-S-M.10 Reduktionsröhrchen, 300 ml, 10 Stück.