CBC ROTAVISC me-vi Viskosimeter-Paket
Lieferant: IKA
10014058
IKAA10014058EA 6907 EUR
IKAA10014058
CBC ROTAVISC me-vi Viskosimeter-Paket
Viskosimeter Rotationsviskosimeter
Die Viskosität der meisten Flüssigkeiten ist temperaturabhängig. Um zuverlässige Messergebnisse zu erhalten, ist eine genaue Temperaturkontrolle entscheidend. Das CBC ROTAVISC me-vi Paket ist die perfekte Lösung für die präzise Viskositätsmessung temperaturabhängiger Proben im Labor.
  • Zeitersparnis: Ein zweites Becherglas (600 ml) kann während der Messung vortemperiert werden
  • Perfekte Ergebnisse: Optimiertes Wasserflussmanagement im isolierten Bad für schnelle und präzise Temperaturregelung
  • Verbesserter ökologischer Fußabdruck: Ausgestattet mit dem umweltfreundlichen natürlichen Kältemittel R290
  • Flexible Anwendung: Dank externem Pumpenanschluss kann CBC VISC lite auch zum Heizen von Normgefäßen nach DIN zur absoluten Viskositätsbestimmung mit ELVAS-Spindeln oder doppelwandigen Bechergläsern verwendet werden
  • Einfache Wartung: Der leicht entnehmbare und reinigbare Luftfilter garantiert optimale Leistung
  • Perfekte Kompatibilität und Automatisierung: ROTAVISC und CBC VISC lite sind mit der Laborsoftware labworldsoft® kompatibel und ermöglichen so eine einfache Automatisierung, Kontrolle und Dokumentation von Messergebnissen
Das anschlussfertige Paket kombiniert das ROTAVISC me-vi Rotationsviskosimeter mit dem CBC VISC lite Heiz- und Kühlbad-Umwälzthermostat. Die Probe wird unter kontrollierten Bedingungen direkt im Heizbad gemessen.
ROTAVISC me-vi ist ein Hochleistungs-Rotationsviskosimeter für Anwendungen im Messbereich von 100 bis 40000000 mPas.
Der CBC VISC lite Heiz- und Kühlbad-Umwälzthermostat wurde speziell für den Einsatz mit IKA Viskosimetern entwickelt. Es deckt einen Temperaturbereich von –25 bis 125 °C ab und bietet Platz für zwei Standardbecher (600 ml). So kann eine zweite Probe während der Messung vortemperiert werden. Ausgestattet mit dem natürlichen Kältemittel R290 ist das CBC VISC lite eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative.
Lieferumfang: Paket beinhaltet ROTAVISC me-vi control S000, ROTASTAND, CBC VISC lite, SP set-2 und PT 100.8.