Verdampferkolben
Lieferant: IKA
1905700
IKAA1905700EA 168 EUR
IKAA1905700
Verdampferkolben
Kolben Rotationsverdampferkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
NS 29/32 Normschliffhülse, birnenförmig, Mittelhals, dickwandig. Passend für alle gängigen IKA® Rotationsverdampfer; mit weißem Beschriftungsfeld.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten