Bäder
Lieferant: IKA
20004382 20004383
IKAA20004382EA 540 EUR
IKAA20004382 IKAA20004383
Bäder
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten Hinweis: Das Produkt ist ein rechteckiges Kunststoffbad ohne Thermostat; der Thermostatregler muss separat bestellt werden.