Modular aufgebauter Laborreaktor zur Optimierung und Reproduzierung diverser chemischer Reaktions-, Misch-, und Homogenisierprozesse im Labormaßstab. Das System zeichnet sich besonders durch die Rührwellenaufnahmen aus, daduch kann das hohe Drehmoment der Motoren sicher übertragen werden.
- Für Vakuumanwendungen geeignet
- Dichtungen aus lösemittel- bzw. temperaturbeständigem Perfluorelastomer (FFPM) kommen in Berührung mit der Probe
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Integrierte Drehmoment-Trendanzeige zur Messung von Viskositätsänderungen
- Durch mikroprozessorgesteuerte Regelung wird die eingestellte Drehzahl auch unter Last konstant gehalten
- Abnehmbarer Wireless Controller (WiCo) zur sicheren Anwendung im Laborabzug
Durch mikroprozessorgesteuerte Regelung wird die eingestellte Drehzahl (max. Geschwindigkeit 290 min-1). In die freien Anschlüsse des Reaktordeckels können Dispergiergeräte (ULTRA-TURRAX®), Temperaturfühler, Strömungsbrecher und anderes Zubehör montiert werden.
Standards:
Bestellinformation: Ein Schlauchadapter, eine Verschlusskupplung und ein Reaktorbehälter sind separat erhältlich.
Lieferumfang: System umfasst Stativsystem, Laborrührwerk EUROSTAR 200 control P4 mit höherem Drehmoment, Sicherheitsabschaltung und Reaktordeckel
Bitte beachten