Heizbad, HB digital
Lieferant: IKA
20016334
IKAA20016334EA 1784 EUR
IKAA20016334
Heizbad, HB digital
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Kompaktes und ergonomisches Heiz-Sicherheitsbad für alle Temperiermedien.
  • Maximale Medientemperatur: 180 °C
  • Ergonomische Griffe
  • Taste zum Sperren der Heizbadtemperatur
  • Klares, schwarz-weißes Display
  • Sicherheitsbetriebsmodi A, B, C
  • Permanente Anzeige Sollwert-/Istwert-Temperatur
  • USB-Schnittstelle
Zulässige Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C mit 80% zulässige relative Luftfeuchtigkeit und Frequenz, 50/60 Hz
Standards: Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21, Klasse Bezeichnung gem. DIN 12876: II
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten