Einhängethermostate, ICC 100 lite
Lieferant: IKA
20105647
IKAA20105647EA 902 EUR
IKAA20105647
Einhängethermostate, ICC 100 lite
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Die kompakten Einhängethermostate der lite-Serie sind leistungsstark und hochwertig, mit Fokus auf wesentliche Grundfunktionen, hervorragende Leistung und effizienten Betrieb. ICC 100 lite ist zum Temperieren von Flüssigkeiten bis 100 °C und zur internen Umwälzung geeignet.
  • USB- und RS232-Schnittstelle zur Überwachung, Steuerung und Dokumentation
Erhöhte Sicherheit: ICC 100 lite ist zugelassen für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten nach DIN 12876, Sicherheitsklasse III.
Praktische Handhabung: Das integrierte Stativ ermöglicht eine einfache Reinigung und verhindert, dass wichtige Komponenten beschädigt werden.
Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand: Robustes Design dank hochwertigem Material, Gehäuse aus beschichtetem Edelstahl.
Einfache Konfiguration: Um Ihnen die Konfiguration Ihres Temperiersystems so komfortabel wie möglich zu machen, bietet IKA ‚anschlussfertige‘ Pakete mit allem notwendigen Zubehör an.