ROTATEMP System für hohe Temperaturen
Lieferant: IKA
20113825
IKAA20113825EA 3800 EUR
IKAA20113825
ROTATEMP System für hohe Temperaturen
Viskosimeter Rotationsviskosimeter
Das ROTATEMP-Hochtemperatursystem ist für den Einsatz mit den IKA ROTAVISC-Viskosimetern konzipiert.
  • Schnelle und verlässliche Heizung: Dank der bewährten Heiztechnologie der IKA-Magnetrührer erhitzt sich Ihre Probe in nur 16 Minuten (mit einem Silikonöl) auf 300 °C, ohne dass es zu Überschwingen kommt.
  • Sparen Sie wertvollen Platz im Labor: Heizofen und Steuereinheit sind in einem Gerät mit geringem Platzbedarf vereint.
  • Automatisieren, steuern, dokumentieren: ROTATEMP kann an die Viskosimeter-Software labworldsoft® 6 Visc angeschlossen werden.
Es erreicht bis zu 300 °C und ermöglicht eine präzise Temperaturregelung von hochviskosen Medien, die schwer zu messen sind, wie Asphalt, Bitumen, Wachs, Polymere, Bonbonbasis oder Schmelzklebstoffe.
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind das ROTAT-Entnahmewerkzeug, die ROTAT-C-Probenkammer, die ROTAT-D-C-Einwegprobenkammer (5 Stk.), die Justierungshalterung, VOLS 1.11 und das ROTAT-Rack.