Homogenisator, T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX®
Lieferant: IKA
25002500
IKAA25002500EA 3164 EUR
IKAA25002500
Homogenisator, T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
T 25 easy clean control ist ein Hochleistungs-Dispergiergerät mit elektronischer Drehzahlregelung von 3000 bis 25000 U/min für Arbeitsvolumina von 1 bis 2000 ml (H2O). Das Gerät S 25 EC-T-C-18G-ST ermöglicht Temperaturmessung und Betriebszeiterkennung per RFID. Eine Überhitzung des Geräts wird durch eine kontinuierliche Temperaturüberwachung und die Einstellung von Temperaturgrenzen verhindert. Die Betriebszeiterkennung dient der Gewährleistung einer regelmäßigen Wartung.
  • Kontinuierliche Temperaturmessung mit dem Gerät S 25 EC-T-C-18G-ST inklusive integriertem Temperatursensor
  • Betriebszeiterkennung durch RFID
  • Schnelle und einfache Reinigung der leicht zu reinigenden Dispergierwerkzeuge, keine Demontage erforderlich
  • Der bürstenlose Motor garantiert einen staubfreien und geräuschlosen Betrieb
  • USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation über labworldsoft®
  • Timer-/Zählerfunktion
  • Erhöhte Sicherheit durch Werkzeugerkennung und IP-Klasse
  • Fernbedienung über optionales WiCo
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Lieferumfang: T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX® wird mit USB-Kabel - USB A auf Micro-B (2 m) geliefert. Weiteres Zubehör wie Dispergierwerkzeuge und WiCo-Fernbedienung müssen separat bestellt werden.