Magnetrührer, Midi MR 1 digital IKAMAG®
Lieferant: IKA
25002968 25004056 25004057
IKAA25002968EA 4139 EUR
IKAA25002968 IKAA25004056 IKAA25004057
Magnetrührer, Midi MR 1 digital IKAMAG®
Rührer Magnetrührer
Leistungsstarke Magnetrührer mit digitaler LED-Anzeige.
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Blockierfester Motor
  • Zeitschaltuhr 0 - 56 Minuten mit Dauerschaltung
Plus-Modelle verfügen über integrierte USB- und RS232-Anschlüsse.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.