Magnetrührer, Maxi MR 1 digital IKAMAG®
Lieferant: IKA
2621800 2621802 2621803 25002978 25004061 25004062
442-2160EA 3098 EUR
442-2160 442-0588 442-0589 IKAA25002978 IKAA25004061 IKAA25004062
Magnetrührer, Maxi MR 1 digital IKAMAG®
Rührer Magnetrührer
Leistungsstarker Magnetrührer mit digitaler LED-Anzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Blockierfester Motor
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Zeitschaltuhr von 0 bis 56 min
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.