Magnetrührer, IKA Plate RCT digital
Lieferant: IKA
25004601
IKAA25004601EA 1172 EUR
IKAA25004601
Magnetrührer, IKA Plate RCT digital
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Der Magnetrührer IKA Plate (RCT digital) besitzt eine Heizplatte aus einer Aluminiumlegierung für optimale Wärmeübertragung. Die Gehäuseoberfläche aus Glas ermöglicht eine optimale Reinigung und sorgt für hohe chemische Beständigkeit. Der Magnetrührer ist mit einem leistungsstarken Motor für einen breiten Drehzahlbereich sowie einer integrierten Timer-/Zählfunktion zur Unterstützung bei der Überwachung sensibler chemischer Reaktionsabläufe ausgestattet.
  • SmartTemp® Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen
  • Anschlussmöglichkeit für elektronische Temperaturregelung (über optionalen PT1000 Temperaturfühler)
  • Regelung der Platte kann durch regelmäßige Firmware-Updates optimiert werden
  • Lebenslange Garantie
Für Rührmengen bis 20 L (H₂O) und mit einem Drehzahlbereich von 50 bis 1500 rpm.
Standards: Schutzart nach DIN EN 60529: IP 42.
Lieferumfang: IKA Plate RCT digital wird zusammen mit PT1000 Edelstahl-Temperaturfühler, IKAFLON® 30 und IKAFLON® 40 Magnetrührstäbe, Schraubenzieher und USB-Kabel geliefert.