Elektronische Überkopfrührer, MICRO- und MINISTAR digital
Lieferant: IKA
25004885 25004886 25004887 25004715 25004883 25004884
IKAA25004885EA 1149 EUR
IKAA25004885 IKAA25004886 IKAA25004887 IKAA25004715 IKAA25004883 IKAA25004884
Elektronische Überkopfrührer, MICRO- und MINISTAR digital
Rührer Rührwerke
Diese benutzerfreundlichen Rührwerke bieten grundlegende Funktionalität in kompaktem Design.
  • Konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
  • Bedienung über einen stabilen Drehknopf
  • Display zeigt die Drehzahl deutlich an
  • Rührer haben ein thermoplastisches Kunststoffgehäuse mit Aluguss-Beschichtung
  • Regelmäßige Software-Updates können schnell und einfach über die USB-Schnittstelle durchgeführt werden
Das unkomplizierte Design und die Konzentration auf das Wesentliche machen die MICROSTAR und MINISTAR zu zuverlässigen Laborrührern.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten