Fernbedienung, WiCo T 25 Easy Clean
Lieferant: IKA
25006310
IKAA25006310EA 1025 EUR
IKAA25006310
Fernbedienung, WiCo T 25 Easy Clean
Mit der WiCo-Funkfernbedienung lässt sich der Disperser T 25 easy clean steuern und überwachen, z.B. in einem Abzug und trägt daher dazu bei, den Benutzer vor der Exposition gegenüber giftigen Materialien zu schützen.
  • WiCo ist nur mit dem Easy-Clean-Kontrolldisperser T 25 kompatibel
Lieferumfang: Lieferung inklusive Wandhalterung WH 1 1 sowie zwei USB-Kabeln.