Kolbenträger für Rundkolben, IKA®
Lieferant: IKA
4448400
IKAA4448400EA 350 EUR
IKAA4448400
Kolbenträger für Rundkolben, IKA®
Halterungen und Träger Kolben- und Becherhalterungen
Dieser Flaschenträger mit Griff ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt.
Arbeitstemperaturbereich max.: 300 °C
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten