Siebe für Pilotina-Mühlen
Lieferant: IKA
U106469 U106470 U106471
IKAAU106469EA 0 EUR
IKAAU106469 IKAAU106470 IKAAU106471
Siebe für Pilotina-Mühlen
Siebe Siebe für Mühlen
Auswechselbares Sieb zum Einsetzen in die Mahlköpfe gewährleistet maximale Partikelgrößenfilterung.
Alle Siebe werden aus Edelstahl hergestellt 1.4301.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten