Trockenvakuumpumpen, Dryfast®
Lieferant: Welch by Gardner Denver
2019C-02
ILMV2019C-02EA 645 EUR
ILMV2019C-02
Trockenvakuumpumpen, Dryfast®
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Pumpen sind mit PTFE-Köpfen, Perfluorelastomer-Ventilen und einer PTFE-beschichteten geformten Membran ausgestattet. Inklusive Einlass-/Auslassschlauchanschlüssen. DRYFAST®-Modelle umfassen eine einstellbare Vakuumsteuerung.
  • Chemikalienbeständig
  • Ölfrei