Trockenvakuum- und Standard-Membranpumpen, MP
Lieferant: Welch by Gardner Denver
411721 411422 411722 411011 411421 411522 411543 411544
ILMV411721EA 1580 EUR
ILMV411721 ILMV411422 ILMV411722 ILMV411011 ILMV411421 ILMV411522 ILMV411543 ILMV411544
Trockenvakuum- und Standard-Membranpumpen, MP
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Diese nicht chemikalienbeständigen Membranpumpen zeichnen sich durch ein kompaktes Design, eine lange Lebensdauer und ölfreie Evakuierung aus und sind für wässrige und Standardanwendungen konzipiert. Die Membranserie ist für ihren reibungslosen Betrieb bekannt. Sie sind in ein- oder mehrstufiger Ausführung mit geregelter (Ecoflex) oder ungeregelter Pumpgeschwindigkeit erhältlich. Ecoflex-Membranpumpen sind mit einer modernen Vakuumregelung ausgestattet, mit der die Pumpgeschwindigkeit variiert werden kann.
  • Verschiedene Formate sind verfügbar (1, 2, 4 Kopfmembranpumpen)
  • Geringes Gewicht und kompaktes Design
  • Kann an verschiedenen Anwendungen/Orten verwendet werden
Das Vakuum kann genau auf individuelle Bedürfnisse eingestellt werden, wodurch der Prozess effizienter und reproduzierbarer abläuft. Die zusätzliche Druckreduzierung ermöglicht die Destillation von Gemischen nahezu automatisch und ohne fraktionierten Betrieb. Ecoflex-Membranpumpen garantieren eine positive ökonomische und ökologische Bilanz, wodurch die Betriebskosten um bis zu 80% gesenkt werden können.
Zu den Anwendungen gehören physikalische Anwendungen, Vakuumöfen, industrielle Anwendungen, Trocknung, Filtration, Gasprobenentnahme, Vorpumpe für Turbomolekularpumpen.