tempmate® B5 Temperaturdatenlogger (Kalibriert)
Lieferant: tempmate
100551
IMEC100551EA 634 EUR
IMEC100551
tempmate® B5 Temperaturdatenlogger (Kalibriert)
Datenlogger
Ultrarobuster Mini-Logger in der Größe einer Knopfzelle zur Aufzeichnung von Temperaturmessungen mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu fünf Jahren.
  • Ultrakompakt
  • Drei-Punkt-Kalibrierzertifikat inbegriffen
  • Ultraleichtes Gewicht (4 g)
  • Kalibrierzertifikate optional erhältlich
  • Spritzwassergeschützt
  • Kosteneffizient und zuverlässig
Temperaturdatenlogger der tempmate.®-B-Serie sind ideal, wenn Ihre Waren über einen längeren Zeitraum transportiert und gelagert werden und Sie sicherstellen müssen, dass die Qualität nicht beeinträchtigt wird. DieMore Product Information