tempmate.®-i1 Einwegindikator, 15 bis 25 °C, keine Startverzögerung, keine Alarmverzögerung
Lieferant: tempmate
I1CS300
IMECI1CS300EA 340 EUR
IMECI1CS300
tempmate.®-i1 Einwegindikator, 15 bis 25 °C, keine Startverzögerung, keine Alarmverzögerung
Datenlogger
Einweg-Temperaturindikator zur zuverlässigen und kostengünstigen Überwachung der Kühlkette.
  • Produktbezogene Temperaturüberwachung entlang der gesamten Kühlkette
  • Kostengünstig und zuverlässig
  • Intelligentes Design, intuitive Bedienung
  • Wasserdicht und lebensmittelverträglich
  • Keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
  • Lagerzeit vier Jahre
  • Intelligente LEDs zur Statusüberwachung
tempmate.®-i1-Indikatoren sind speziell für die Temperaturüberwachung in der pharmazeutischen Kühlkettenlogistik konzipiert. Als vorprogrammiertes Gerät kann tempmate.®-i1 sofort zur Steuerung Ihrer temperaturempfindlichen Einstellung verwendet werden. Im Vergleich zu chemischen Indikatoren geben Ihnen die 3 LEDs auf der Vorderseite des elektronischen Indikators eine schnelle und klare Rückmeldung über Ihren Warenzustand.
Standards: MSDS, CE.